Learn More
2-Amino-9-beta-D-ribofuranosil-1,9-dihidro-6H-purin-6-ona (Guanosina), Mikromol™
Descripción
2-Amino-9-beta-D-ribofuranosil-1,9-dihidro-6H-purin-6-ona (Guanosina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Guanosine) |
| CAS | 118-00-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Guanosine) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H13 N5 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Adenosine Imp. H (EP), Guanosine, Adenosine Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1H-purin-6-ona |
| Mostrar más |