Learn More
2-Amino-9-bencil-6-cloropurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-9-benzyl-6-chloropurine |
| CAS | 6336-42-1 |
| Fórmula molecular | C12H10ClN5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-9-benzyl-6-chloro-9H-purine, 6-Chloro-9-(phenylmethyl)-9H-purin-2-amine, N9-Benzyl-2-amino-6-chloropurine, NSC 39090 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClN5/c13-10-9-11(17-12(14)16-10)18(7-15-9)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H2,14,16,17) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)c2ncn(Cc3ccccc3)c2n1 |
| Nombre IUPAC | 9-bencil-6-cloropurin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 259.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.0625 |