Learn More
2-Amino-9-[[(2-cloroprop-2-en-1-il)oxi]metil]-1,9-dihidro-6H-purin-6-ona (Vinilcloroganciclovir), Mikromol™
Descripción
2-Amino-9-[[(2-cloroprop-2-en-1-il)oxi]metil]-1,9-dihidro-6H-purin-6-ona (Vinilcloroganciclovir)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vinylchloroganciclovir |
| CAS | 1797982-93-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Vinylchloroganciclovir |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C9 H10 Cl N5 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 6H-Purin-6-one, 2-amino-9-[[(2-chloro-2-propen-1-yl)oxy]methyl]-1,9-dihydro-, 2-Amino-9-[[(2-chloroprop-2-en-1-yl)oxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Vinylchloroganciclovir, Ganciclovir Imp. A (EP), Ganciclovir Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClN5O2/c1-5(10)2-17-4-15-3-12-6-7(15)13-9(11)14-8(6)16/h3H,1-2,4H2,(H3,11,13,14,16) |
| SMILES | NC1=Nc2c(ncn2COCC(=C)Cl)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-(2-cloroprop-2-enoximetil)-1H-purin-6-ona |
| Mostrar más |