Learn More
2-Amino-9-[(1S,3R,4R)-4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metilidenciclopentil]-1,9-dihidro-6H-purin-6-ona, Mikromol™
Descripción
2-Amino-9-[(1S,3R,4R)-4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metilidenociclopentil]-1,9-dihidro-6H-purin-6-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-epi-Entecavir |
| CAS | 1367369-80-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4'-epi-Entecavir |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H15 N5 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Amino-9-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, 4'-Epi-Entecavir, Entecavir Monohydrate Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)/t6-,7-,8+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-[(1S,3R,4R)-4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metilidenciclopentil]-1H-purin-6-ona |
| Mostrar más |