Learn More
2-amino-7-nitrofluoreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-7-nitrofluorene |
| CAS | 1214-32-0 |
| Fórmula molecular | C13 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2O2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15(16)17)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5,14H2 |
| SMILES | Nc1ccc2c(Cc3cc(ccc23)[N+](=O)[O-])c1 |
| Nombre IUPAC | 7-nitro-9H-fluoren-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 226.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0742 |