Learn More
2-Amino-7-(hidroximetil)-4(3H)-pteridinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-7-(hydroxymethyl)-4(3H)-pteridinone |
| CAS | 694514-39-1 |
| Fórmula molecular | C7H7N5O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-7-(hydroxymethyl)-4(3H)-pteridinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N5O2/c8-7-11-5-4(6(14)12-7)9-1-3(2-13)10-5/h1,13H,2H2,(H3,8,10,11,12,14) |
| SMILES | NC1=Nc2nc(CO)cnc2C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-7-(hidroximetil)-3H-pteridin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 193.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.06 |