Learn More
2-Amino-7-hidroxi-1,8-naftridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-7-hydroxy-1,8-naphthridine |
| CAS | 1931-44-8 |
| Fórmula molecular | C8 H7 N3 O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N3O/c9-6-3-1-5-2-4-7(12)11-8(5)10-6/h1-4H,(H3,9,10,11,12) |
| SMILES | Nc1ccc2ccc(O)nc2n1 |
| Nombre IUPAC | 7-amino-1,8-naftiridin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0589 |