Learn More
2-Amino-7-cloro-1-etil-N-metil-4-oxo-1,4-dihidro-1,8-naftiridina-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-7-chloro-1-ethyl-N-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxamide |
| CAS | 1092523-24-4 |
| Fórmula molecular | C12H13ClN4O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-7-chloro-1-ethyl-1,4-dihydro-N-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClN4O2/c1-3-17-10(14)8(12(19)15-2)9(18)6-4-5-7(13)16-11(6)17/h4-5H,3,14H2,1-2H3,(H,15,19) |
| SMILES | NC1=C(C(NC)=O)C(C2=CC=C(Cl)N=C2N1CC)=O |
| Nombre IUPAC | 2-amino-7-cloro-1-etil-N-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 280.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.0727 |