Learn More
2-Amino-7-bromofluoreno, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461588 1 g 1 g
15481588 250 mg 250 miligramos
15471588 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55370.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6638-60-4 | C13H10BrN | 260.134 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,724 mg/l).
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6638-60-4
Fórmula molecular C13H10BrN
Peso molecular (g/mol) 260.134
Número MDL MFCD00001127
Clave InChI RJWYTISHBMNMOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-7-bromofluorene, 2-bromo-7-aminofluorene, fluoren-2-amine, 7-bromo, 7-bromo-9h-fluoren-2-ylamine, 9h-fluoren-2-amine, 7-bromo, 7-bromofluorene-2-ylamine, acmc-20a5iw, 2-amino-7-bromo-9h-fluorene, 9h-fluoren-2-amine,7-bromo, 7-bromanyl-9h-fluoren-2-amine
PubChem CID 23126
Nombre IUPAC 7-bromo-9H-fluoren-2-amina
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)N)C3=C1C=C(C=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-7-bromofluorene
Punto de fusión 148°C to 149°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water. (0.724mg/L)
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.13
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico