Learn More
2-Amino-7,8-dihidro-7,7-dimetil-4-propil-5(6H)quinazolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-7,8-dihydro-7,7-dimethyl-4-propyl-5(6H)-quinazolinon |
| CAS | 331966-05-3 |
| Fórmula molecular | C13 H19 N3 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19N3O/c1-4-5-8-11-9(16-12(14)15-8)6-13(2,3)7-10(11)17/h4-7H2,1-3H3,(H2,14,15,16) |
| SMILES | CCCc1nc(N)nc2CC(C)(C)CC(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-7,7-dimetil-4-propil-6,8-dihidroquinazolin-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 233.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1528 |