Learn More
2-Amino-7-[(2-hidroxi-etoxi)metil]-1,7-dihidro-6H-purin-6-ona, Mikromol™
Código de producto. 17903146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903146 25 mg 25 miligramos
17912496 100 mg 100 miligramos
30457451 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17903146 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0061.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Amino-7-[(2-hidroxi-etoxi)metil]-1,7-dihidro-6H-purin-6-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
CAS 91702-61-3
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N5 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Aciclovir Imp. C (EP), 395U76, Aciclovir Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)13(3-10-6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
SMILES NC1=Nc2ncn(COCCO)c2C(=O)N1
Nombre IUPAC 2-amino-7-(2-hidroxietoximetil)-1H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 225.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0862 g/mol