Learn More
2-Amino-7-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]-1,7-dihidro-6H-purin-6-ona (isómero N-7 de ganciclovir), Mikromol™
Descripción
2-Amino-7-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]-1,7-dihidro-6H-purin-6-ona (isómero N-7 del ganciclovir)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (N-7 Isomer of Ganciclovir) |
| CAS | 84222-50-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (N-7 Isomer of Ganciclovir) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H13 N5 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ganciclovir Imp. H (EP), 2-Amino-7-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, N-7 Isomer of Ganciclovir, Ganciclovir Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)14(3-11-7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17) |
| SMILES | NC1=Nc2ncn(COC(CO)CO)c2C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-7-(1,3-dihidroxipropan-2-iloximetil)-1H-purin-6-ona |
| Mostrar más |