Learn More
2-amino-6-(trifluorometil)piridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358746 100 mg 100 miligramos
11348746 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19443.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34486-24-3 | C6H5F3N2 | 162.115 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34486-24-3
Fórmula molecular C6H5F3N2
Peso molecular (g/mol) 162.115
Número MDL MFCD03093868
Clave InChI NFYYDQMFURPHCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-trifluoromethyl pyridine, 6-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-6-trifluoromethylpyridine, 6-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 6-trifluoromethyl-2-pyridinylamine, 6-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 6-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-trifluoromethyl, acmc-209i7w
PubChem CID 821024
Nombre IUPAC 6-(trifluorometil)piridin-2-amina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 86°C to 89°C
Cantidad 100 mg
Número UN UN2811
Beilstein 473259
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.11
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine