Learn More
2-Amino-6-(trifluorometil)benzotiazol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499540 250 mg 250 miligramos
11409550 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499540 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50359.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 777-12-8 | C8H5F3N2S | 218.197 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 777-12-8
Fórmula molecular C8H5F3N2S
Peso molecular (g/mol) 218.197
Número MDL MFCD00269597
Clave InChI WEDYEBJLWMPPOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-trifluoromethyl benzothiazole, 6-trifluoromethyl benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-2-amine, 2-amino-6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazole, 2-amino-6-trifluoromethylbenzothiazole, 6-trifluoromethyl-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-trifluoromethyl, 2-amino-6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol, 6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-trifluoromethyl benzothiazole-2-ylamine
PubChem CID 2735955
Nombre IUPAC 6-(trifluorometil)-1,3-benzotiazol-2-amina
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)SC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.2