Learn More
2-Amino-6-purinethiol, 95%, ACROS Organics™
Código de producto. 10771345 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10771345 250 mg Glass bottle 250 MG
10419780 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10771345 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104482500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 154-42-7
Fórmula molecular C5H5N5S
Peso molecular (g/mol) 167.19
Número MDL MFCD00233553
Clave InChI WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
PubChem CID 2723601
ChEBI CHEBI:9555
Nombre IUPAC 2-amino-6,7-dihydro-3H-purine-6-thione
SMILES NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-purinethiol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >360.0°C
Color Amarillo a verde
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Cantidad 250 mg
Beilstein 26, IV, 3926
Índice Merck 15, 9490
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in an aqueous naoh solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-purinethiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.