Learn More
(-)-2-Amino-6-propionamido-tetrahidrobenzotiazol, TRC
Código de producto. 30012654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012654 100 mg 100 miligramos
30009736 50 mg 50 miligramos
30008103 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA628150100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106006-84-2
Fórmula molecular C10 H15 N3 O S
Peso molecular (g/mol) 225.31
Sinónimo N-[(6S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-benzothiazolyl]propanamide, (S)-N-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-benzothiazolyl)propanamide
Nombre IUPAC N-[(6S)-2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-6-il]propanamida
SMILES CCC(=O)N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-2-Amino-6-propionamido-tetrahydro-benzothiazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3OS/c1-2-9(14)12-6-3-4-7-8(5-6)15-10(11)13-7/h6H,2-5H2,1H3,(H2,11,13)(H,12,14)/t6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0936
Porcentaje de pureza >95%