Learn More
(-)-2-Amino-6-propionamido-d3-tetrahidrobenzotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-2-Amino-6-propionamido-d3-tetrahydrobenzothiazole |
| CAS | 1217644-20-6 |
| Fórmula molecular | C10H12D3N3OS |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzothiazol-6-yl)propionamide-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3OS/c1-2-9(14)12-6-3-4-7-8(5-6)15-10(11)13-7/h6H,2-5H2,1H3,(H2,11,13)(H,12,14)/t6-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CC(=O)N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| Nombre IUPAC | N-[(6S)-2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-6-il]-3,3,3-trideuteriopropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 228.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.1124 |