Learn More
2-amino-6-metilpirimidin-4(3H)-ona, TRC
Código de producto. 30334446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334446 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30334446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA8981435G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
CAS 3977-29-5
Fórmula molecular C5 H7 N3 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
SMILES Cc1cc(O)nc(N)n1
Nombre IUPAC 2-amino-6-metilpirimidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 125.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0589