Learn More
2-amino-6-metilpirimidin-4(3H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol |
| CAS | 3977-29-5 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N3 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9) |
| SMILES | Cc1cc(O)nc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-6-metilpirimidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 125.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0589 |