Learn More
2-Amino-6-metilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438663 500 g 500 g
11428663 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438663 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10444.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1824-81-3 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1824-81-3
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00006331
Clave InChI QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl
PubChem CID 15765
Nombre IUPAC 6-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=CC=CC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methylpyridine
Punto de fusión 41°C to 45°C
Punto de ebullición 208°C to 209°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 107048
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%