Learn More
Ácido 2-amino-6-metilisonicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-methylisonicotinic Acid |
| CAS | 65169-64-4 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-6-methyl-4-pyridinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-4-2-5(7(10)11)3-6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | Cc1cc(cc(N)n1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-6-metilpiridina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 152.151 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.059 |