Learn More
2-Amino-6-metilbenzotiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425397 25 g 25 g
11435397 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23422.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2536-91-6 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2536-91-6
Fórmula molecular C8H8N2S
Peso molecular (g/mol) 164.23
Número MDL MFCD00005789
Clave InChI DZWTXWPRWRLHIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-methylbenzothiazole, 6-methylbenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methyl, 6-methyl-2-aminobenzothiazole, 2-methylbenzothiazol-2-amine, 6-methyl-2-benzothiazolylamine, benzothiazole, 2-amino-6-methyl, 6-methyl-benzothiazol-2-ylamine, 2-amino-6-methyl-benzothiazole, 6-methyl-2-benzothiazolamine
PubChem CID 17335
Nombre IUPAC 6-metil-1,3-benzotiazol-2-amina
SMILES CC1=CC=C2N=C(N)SC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methylbenzothiazole
Punto de fusión 139°C to 142°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.22
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-methylbenzothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-6-methylbenzothiazole