Learn More
Ácido 2-amino-6-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472198 100 g 100 g
11452198 5 g 5 g
11462198 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15187.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4389-50-8 | C8H8NO2 | 150.16 g/mol
2-Amino-6-methylbenzoic acid reacts with cyanogen bromide to prepare 2-amino-5-methyl-benzo[d][1,3]oxazin-4-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-amino-6-metilbenzoico reacciona con el bromuro de cianógeno para preparar 2-amino-5-metil-benzo[d][1,3]oxazin-4-ona.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4389-50-8
Fórmula molecular C8H8NO2
Peso molecular (g/mol) 150.16
Número MDL MFCD00007809
Clave InChI XHYVBIXKORFHFM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 6-methylanthranilic acid, 6-amino-o-toluic acid, benzoic acid, 2-amino-6-methyl, 2-amino-6-methyl-benzoic acid, 6-methylanthranilate, pubchem4957, acmc-209jvt, 6-methyl anthranilic acid, 3-amino-2-carboxytoluene, 2-carboxy-3-methylaniline
PubChem CID 151210
Nombre IUPAC ácido 2-amino-6-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methylbenzoic acid
Punto de fusión ∼127°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 2803391
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 98%