Learn More
2-amino-6-metilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-amino-6-methylbenzamide |
| CAS | 1885-31-0 |
| Fórmula molecular | C8H10N2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,11) |
| SMILES | Cc1cccc(N)c1C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-6-metilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 150.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0793 |