Learn More
2-Amino-6-metil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3-carboxamida, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458835 5 g 5 g
15448835 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34215.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95211-68-0
Fórmula molecular C10H14N2OS
Peso molecular (g/mol) 210.30
Número MDL MFCD00617279
Clave InChI LSRQCZCDBRHPHQ-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methyl, 1-benzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methyl, asischem w76235, akos bb-8580, timtec-bb sbb007023, cbmicro_024413, art-chem-bb b006830, cambridge id 5561176
PubChem CID 2852749
Nombre IUPAC (6S)-2-amino-6-metil-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida
SMILES C[C@H]1CCC2=C(C1)SC(N)=C2C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Punto de fusión 177°C to 181°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.3
Porcentaje de pureza 96%