Learn More
2-Amino-6-metil-4(3H)-quinazolona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333586 1 g 1 g
11343586 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14558.03
Solicitar formato a granel o personalizado
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50440-82-9
Fórmula molecular C9H9N3O
Peso molecular (g/mol) 175.191
Número MDL MFCD00236015
Clave InChI DJYDUJAKTAWKTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-methylquinazolin-4 3h-one, 2-amino-6-methyl-4 3h-quinazolone, 2-amino-6-methyl-3h-quinazolin-4-one, 2-amino-6-methyl-4 3h-quinazolinone, acmc-1aogs, chembl7222, 2-amino-4-hydroxy-6-methylquinazoline, 2-amino-6-methylquinazolin-4 1h-one, 6-methyl-2-aminoquinazolin-4 3h-one, 2-amino-6-methyl-3-hydroquinazolin-4-one
PubChem CID 4151444
Nombre IUPAC 2-amino-6-metil-1H-quinazolin-4-ona
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)NC(=NC2=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methyl-4(3H)-quinazolone
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 609421
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 96%