Learn More
2-Amino-6-metil-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488288 5 g 5 g
15498288 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61729.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21901-29-1 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine used as a intermediate in organic synthesis and used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-6-metil-3-nitropiridina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y se utiliza en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21901-29-1
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.141
Número MDL MFCD00047443
Clave InChI LCJXSRQGDONHRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-nitro-6-picoline, 2-amino-6-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-methylpyridine, 6-amino-5-nitro-2-picoline, 6-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-methyl-3-nitro, 6-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 2-amino-3-nitro-6-picoline 2-amino-6-methyl-3-nitropyridine
PubChem CID 226028
Nombre IUPAC 6-metil-3-nitropiridin-2-amina
SMILES CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido