Learn More
2-Amino-6-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482749 5 g 5 g
15492749 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66436.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 17920-35-3 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
It's an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejada del aire. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17920-35-3
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.143
Número MDL MFCD04972542
Clave InChI DEUALFRBMNMGDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-methoxypyridine, 6-methoxy-pyridin-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridinamine, 6-methoxypyrid-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridylamine, 2-amino-6-methoxy pyridine, 2-pyridinamine, 6-methoxy, methoxypyridin-6-amine, acmc-209efc, 6-methoxy-2-aminopyridin
PubChem CID 580053
Nombre IUPAC 6-metoxipiridin-2-amina
SMILES COC1=CC=CC(=N1)N
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methoxypyridine
Color Marrón
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 115179
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.