Learn More
2-amino-6-metoxibenzotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-methoxybenzothiazole |
| CAS | 1747-60-0 |
| Fórmula molecular | C8H8N2OS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (6-Methoxybenzothiazol-2-yl)amine, 2-Amino-6-methoxybenzothiazole, 6-(Methyloxy)-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-Methoxy-2-aminobenzothiazole, 6-Methoxy-2-benzothiazolamine, 6-Methoxybenzo[d]thiazol-2-amine, NSC 27516 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10) |
| SMILES | COc1ccc2nc(N)sc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-metoxi-1,3-bencitiazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 180.23 |