Learn More
2-Amino-6-methoxybenzothiazole (Tech.), 90%, ACROS Organics™
Código de producto. 10008651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10008651 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10008651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103940050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Nombre de nota tech., 90%
CAS 1747-60-0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H8N2OS
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-amino-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-amino-6-methoxy benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy-2-benzothiazolamine, 6-methoxybenzothiazol-2-ylamine, unii-lat2842yvx, ccris 1393
Clave InChI KZHGPDSVHSDCMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)N
Nombre IUPAC 6-metoxi-1,3-bencitiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 180.225
PubChem CID 15630
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.23
Grado Técnico