Learn More
2-Amino-6-metoxibenzotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10256130 50 g Frasco de vidrio 50 g
10201932 5 g Frasco de vidrio 5 g
10791251 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10256130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172020500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1747-60-0 | C8H8N2OS | 180.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1747-60-0
Fórmula molecular C8H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 180.23
Número MDL MFCD00005787
Clave InChI KZHGPDSVHSDCMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-amino-6-methoxy benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy-2-benzothiazolamine, 6-methoxybenzothiazol-2-ylamine, unii-lat2842yvx, ccris 1393
PubChem CID 15630
Nombre IUPAC 6-metoxi-1,3-bencitiazol-2-amina
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 162°C to 169°C
Color De beis a blanco o gris-lila
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 27, II, 334
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.