Learn More
2-Amino-6-metoxibenzotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470987 50 g 50 g
11460987 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23380.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1747-60-0 | C8H8N2OS | 180.225 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1747-60-0
Fórmula molecular C8H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 180.225
Número MDL MFCD00005787
Clave InChI KZHGPDSVHSDCMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-amino-6-methoxy benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy-2-benzothiazolamine, 6-methoxybenzothiazol-2-ylamine, unii-lat2842yvx, ccris 1393
PubChem CID 15630
Nombre IUPAC 6-metoxi-1,3-bencitiazol-2-amina
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Punto de fusión 161°C to 164°C
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.23
Porcentaje de pureza 98%