Learn More
Ácido 2-amino-6metoxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427057 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15427057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34128.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-methoxybenzoic acid
CAS 53600-33-2
Punto de fusión ∽85°C (decomposition)
Fórmula molecular C8H9NO3
Número MDL MFCD01941328
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-methoxyanthranilic acid, 6-amino-o-anisic acid, 2-amino-6-methoxy-benzoic acid, 2-amino-6-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy anthranilic acid, pubchem4706, 3-amino-2-carboxyanisole, 6-methoxy-anthranilic acid, 2-carboxy-3-methoxyaniline
Clave InChI DYZDIWNRWSNVPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)N
Nombre IUPAC ácido 2-amino-6metoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 167.164
PubChem CID 2735357
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 97%