Learn More
2-Amino-6-mercaptopurina-9-D-ribósido Hidratado, TRC
Código de producto. 30005999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005999 2.5 g 2.50 g
30006915 1 g 1 g
17931165 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6118502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345909-25-3
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4 S . x(H2 O)
Peso molecular (g/mol) 299.31
Sinónimo Thioguanosine, NSC-29422;
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-sulfanil-purina-9-il)-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-3,4-diol; hidratar
SMILES O.Nc1nc(S)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-mercaptopurine-9-D-riboside Hydrate
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-6-mercaptopurine-9-D-riboside Hydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4S.H2O/c11-10-13-7-4(8(20)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 2.5 g