Learn More
2-Amino-6-mercaptopurina-13C2,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-mercaptopurine-13C2,15N |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0303 |
| Porcentaje de pureza | >95% |