Learn More
2-amino-6-yodopurina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-iodopurine |
| CAS | 19690-23-4 |
| Fórmula molecular | C5H4IN5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-Iodo-9H-purin-2-amine, NSC 45154 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4IN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMILES | IC1=C2N=CN=C2NC(=N)N1 |
| Nombre IUPAC | 6-yodo-1,3-dihidropurin-2-imina |
| Peso molecular (g/mol) | 261.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.9511 |