Learn More
2-amino-6-yodopurina, TRC
Código de producto. 30320192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320192 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30320192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61172110G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-iodopurine
CAS 19690-23-4
Fórmula molecular C5H4IN5
Cantidad 10 g
Sinónimo 6-Iodo-9H-purin-2-amine, NSC 45154
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4IN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES IC1=C2N=CN=C2NC(=N)N1
Nombre IUPAC 6-yodo-1,3-dihidropurin-2-imina
Peso molecular (g/mol) 261.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.9511