Learn More
2-Amino-6-yodopurina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428137 1 g 1 g
15438137 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51672.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19690-23-4
Fórmula molecular C5H4IN5
Peso molecular (g/mol) 261.03
Número MDL MFCD03840496,MFCD08706375
Clave InChI CQYPNVKLVHHOSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-iodopurine, 6-iodo-9h-purin-2-amine, 2-amino-6-iodo purine, 2-amino-6-iodo-7h-purine, pubchem9213, 6-iodo-2-aminopurine, 2-amino-6-iodo-purine, 6-iodopurine-2-ylamine, acmc-1caa5, amtns010
PubChem CID 6101575
Nombre IUPAC 6-yodo-7H-purina-2-amina
SMILES NC1=NC(I)=C2NC=NC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-iodopurine
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.02
Porcentaje de pureza 97%