Learn More
Ácido 2-amino-6-hidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-amino-6-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 567-62-4 |
| Fórmula molecular | C7H7NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cccc(O)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-6-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 153.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0426 |