Learn More
2-Amino-6-hidroxi-8-mercaptopurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine |
| CAS | 6324-72-7 |
| Fórmula molecular | C5 H5 N5 O S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N5OS/c6-4-8-2-1(3(11)10-4)7-5(12)9-2/h(H5,6,7,8,9,10,11,12) |
| SMILES | Nc1nc(O)c2nc(S)[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-8-sulfanil-9H-purin-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 183.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0215 |