Learn More
2-Amino-6-hidroxi-8-mercaptopurina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362047 5 g 5 g
11352047 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07777.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28128-40-7
Fórmula molecular C5H5N5OS
Peso molecular (g/mol) 183.189
Número MDL MFCD00075623
Clave InChI JHEKNTQSGTVPAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine, 8-mercaptoguanine, 2-amino-8-mercapto-7h-purin-6-ol, 2-amino-8-sulfanyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-1,7,8,9-tetrahydro-2-thioxo-6h-purin-6-one, 2-amino-8-mercapto-1,9-dihydro-purin-6-one, 2-amino-8-thioxo-3,7-dihydropurin-6-one, 2-amino-8-sulfanyl-7h-purin-6-ol, 2-amino-8-sulfanyl-9h-purin-6-ol, 2-amino-8-thioxo-1,7,8,9-tetrahydro-purin-6-one
PubChem CID 2725005
Nombre IUPAC 2-amino-8-sulfaniliden-7,9-dihidro-3H-purin-6-ona
SMILES C12=C(NC(=NC1=O)N)NC(=S)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 982327
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.19
Porcentaje de pureza 97%