Learn More
Clorhidrato de ácido 2-amino-6-heptenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-heptenoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 89895-48-7 |
| Fórmula molecular | C7H14ClNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-6-heptenoic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6(8)7(9)10;/h2,6H,1,3-5,8H2,(H,9,10);1H |
| SMILES | NC(C(O)=O)CCCC=C.Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de hidrógeno del ácido 2-aminohept-6-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.07 |