Learn More
2-Amino-6-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433967 1 g 1 g
15443967 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30629.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1597-32-6 | C5H5FN2 | 112.107 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1597-32-6
Fórmula molecular C5H5FN2
Peso molecular (g/mol) 112.107
Número MDL MFCD04114200
Clave InChI UZALKVXCOUSWSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-fluoropyridine, 6-fluoro-pyridin-2-ylamine, 6-fluoro-2-pyridylamine, 6-fluoropyridin-2-ylamine, 6-fluoro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-fluoro, acmc-209dk6, 6-fluoro-pyridin-2-ylamin, ksc497g8r, 6-amino-2-fluoropyridine
PubChem CID 2761399
Nombre IUPAC 6-fluoropiridin-2-amina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-fluoropyridine
Punto de fusión 58°C to 62°C
Olor Characteristic
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.11
Porcentaje de pureza 97%