Learn More
2-amino-6-fluorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-fluorophenol |
| CAS | 53981-25-2 |
| Fórmula molecular | C6 H6 F N O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 6-Fluoro-2-aminophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6FNO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H,8H2 |
| SMILES | Nc1cccc(F)c1O |
| Nombre IUPAC | 2-amino-6-fluorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 127.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0433 |