Learn More
2-amino-6-fluorobenzotiazol, TRC
Código de producto. 30347360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347360 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30347360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA634633500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
CAS 348-40-3
Fórmula molecular C7H5FN2S
Cantidad 500 mg
Sinónimo 6-Fluoro-2-benzothiazolamine, 2-Amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 2-Amino-6-fluorobenzothiazole, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-Fluoro-2-aminobenzothiazole, 6-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Fluorobenzothiazol-2-amine, 6-Fluorobenzothiazol-2-ylamine, NSC 266095, SKA 18
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5FN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
SMILES Fc1ccc2NC(=N)Sc2c1
Nombre IUPAC 6-fluoro-1,3-benzotiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 168.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0157