Learn More
2-Amino-6-fluorobenzotiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10590394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10590394 1 g Frasco de vidrio 1 g
10319250 10 g Glass bottle 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10590394 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 263730010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 348-40-3
Número MDL MFCD00013336
Clave InChI CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-fluorobenzothiazole, 6-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 6-fluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-fluoro, 6-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-fluoro benzothiazole, 2-amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 6-fluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem14467, maybridge1_006546
PubChem CID 319954
Nombre IUPAC 6-fluoro-1,3-benzotiazol-2-amina
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 181.0°C to 185.0°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5FN2S
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 168.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.