Learn More
2-amino-6-fluorobenzotiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498307 1 g 1 g
11408317 5 g 5 g
11418317 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18383.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 348-40-3 | C7H5FN2S | 168.189 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348-40-3
Fórmula molecular C7H5FN2S
Peso molecular (g/mol) 168.189
Número MDL MFCD00013336
Clave InChI CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-fluorobenzothiazole, 6-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 6-fluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-fluoro, 6-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-fluoro benzothiazole, 2-amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 6-fluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem14467, maybridge1_006546
PubChem CID 319954
Nombre IUPAC 6-fluoro-1,3-benzotiazol-2-amina
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Punto de fusión 183°C to 185°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 99%