Learn More
2-Aminoácido-6-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10148043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10148043 5 g Frasco de vidrio 5 g
10411501 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10148043 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306450050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 434-76-4 | C7H5FNO2 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 434-76-4
Fórmula molecular C7H5FNO2
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00067781
Clave InChI RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
PubChem CID 521142
SMILES NC1=CC=CC(F)=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170°C to 172°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H3(F)COOH
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 2-amino-6-fluorobenzoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino