Learn More
2-Aminoácido-6-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494303 1 g 1 g
11404313 5 g 5 g
11414313 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494303 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10919.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 434-76-4 | C7H5FNO2 | 154.12 g/mol
Used in the synthesis of a novel benzamide with potent neuroleptic activity. 5- fluoro-2-methyl-3,l-benzoxazin-4-one was obtained from 2-amino-6-fluorobenzoic acid. The condensation of 2-amino-6-fluorobenzoic acid methyl ester and (4-fluorophenyl) acetyl chloride with N,N-dimethylamino-4-pyridine in CH 2 Cl 2 to give 2-fluoro-6-[2-(4-fluoro-phenyl)-acetylamino]-benzoic acid methyl ester in 61% yield. 2 Amino 6 fluorobenzoic acid is another easily ac cessible synthon for construction of monofluorinated heterocycles. Reactions of 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-n-D_glucopyranosyl bromide (2) with p-hydroxybenzaldehyde, trifluoromethyl and fluoro substi- tuted aniline and 2-amino-6-fluorobenzoic acid gave lO-(Pformyl- pheny1)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-(3-D-glucopyranoside. 2-Fluoro-6-iodobenzoic acid,a loose white crystal,was synthesized by using 2-amino-6-fluorobenzoic acid as the starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de una nueva benzamida con potente actividad neuroléptica. 5-fluoro-2-metil-3,l-benzoxazin-4-ona se obtuvo ácido 2-amino-6-fluorobenzoico. La condensación de éster de ácido metil 2-amino-6-fluorobenzoico y (4-fluorofenil) cloruro de acetil con N,N-dimetilamin-4-piridin en CH 2 CL 2 para dar éster de ácido metil 2-fluoro-6-[2-(4-fluoro-fenil)-acetilamin]-benzoico en 61 % de rendimiento. El 2 aminoácido 6 fluorobenzoico es otro sintón fácilmente accesible para la construcción de heterociclos monofluorados. Las reacciones de bromuro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-n-D_glucopiranosilo (2) con p-hidroxibenzaldehído, trifluorometilo y anilina fluoro substituido y 2-amino-6-ácido fluorobenzoico dieron lO-(pformil- feni1)-2,3,4,6-tetra-O-acetil-(3-glucopiranósido). Ácido 2-fluoro-6-yodobenzoico,un cristal blanco suelto, fue sintetizado mediante el uso de ácido 2-amino-6-fluorobenzoico como material de partida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 434-76-4
Fórmula molecular C7H5FNO2
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00067781
Clave InChI RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
PubChem CID 521142
Nombre IUPAC 2-aminoácido-6-fluorobenzoico
SMILES NC1=CC=CC(F)=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 165°C to 167°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3540926
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 98%