Learn More
2-Amino-6-etilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419436 2.5 g 2.50 g
11429436 10 g 10 g
11439436 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19146.88
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21717-29-3 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
The action of iodine on 2-amino-6-ethylpyridine in an alkaline medium gives 2-amino-5-iodo-6-ethylpyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acción del yodo sobre la 2-amino-6-etilpiridina en un medio alcalino da 2-amino-5-yodo-6-etilpiridina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21717-29-3
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.171
Número MDL MFCD00218265
Clave InChI JXKAUUVMXZIJNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-ethylpyridine, 6-ethyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-ethyl, 6-ethyl-2-pyridylamine, acmc-1clku, 2-pyridinamine,6-ethyl, 2-amino-6-ethyl-pyridine, 6-ethyl-pyridin-2-ylamine
PubChem CID 89021
Nombre IUPAC 6-Etilpiridina-2-amina
SMILES CCC1=NC(=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-ethylpyridine
Olor Unpleasant
Cantidad 2.5 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%